Få mere at vide
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein, 500.000 MW, Anionisk, Lysinfikserbar
Beskrivelse
Mærkede dextraner er hydrofile polysaccharider, der oftest bruges i mikroskopiundersøgelser til at overvåge celledeling, spore bevægelsen af levende celler og til at rapportere de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix. Den mærkede dextran indføres almindeligvis i cellerne via mikroinjektion. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
- Etiket (Ex/Em): Fluorescein (494/521)
- Størrelse: 500.000 MW
- Ladning: Anionisk
- Fixerbar: Fixerbar via lysin
- Succinimidyl-kobling af farvestoffer til dextranmolekyle, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i neutral eller anionisk dextran
- Reaktion bruges til at producere Rhodamine Green™ og Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterer i, at slutproduktet er neutralt, anionisk eller kationisk
- Almindelige anvendelser omfatter neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
- Cellelinjesporing i levende celler
- Neuroanatomisk sporing
- Undersøger intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
- Undersøger vaskulær permeabilitet og blod-hjernebarriereintegritet
- Sporer endocytose
- Overvåger forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
- Studerer hydrodynamiske egenskaber af cytoplasmatisk matrix
Fluorescein dextraner er iboende anioniske, mens de fleste af dextraner mærket med den zwitterioniske rhodamin B, tetramethylrhodamin og Texas Red™ farvestoffer er i
det væsentlige neutrale For at producere mere højt anioniske dextraner tilføjer proprietær procedure negativt ladede grupper til dextranbærere; disse produkter betegnes som polyanioniske
dextraner Nogle applikationer kræver, at dextran-sporstof behandles med formaldehyd eller glutaraldehyd til efterfølgende analyse: Til disse anvendelser har lysinfikserbare dextrankonjugater af fluoroforer eller biotin
Dextraner kovalent bundne lysinrester, der tillader dextran-sporstoffer at blive konjugeret til omgivende biomolekyler ved aldehyd-medieret fiksering til efterfølgende påvisning ved immunhistokemiske og ultrastrukturelle teknikker
Celleanalyse, Cellesporing og -sporing, Generel Cellesporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dextran |
| Mængde | 10 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Etiket eller farvestof | Klassiske farvestoffer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Excitation/Emission | 494/518 nm |
| Produktlinje | Invitrogen |