Få mere at vide
Invitrogen™ Dextran, Fluorescein, 3000 MW, Anionisk
Artikelnummer. 11590286
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11590286 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11590286 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D3305
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Strenge metoder til at fjerne så meget ukonjugeret farvestof som praktisk muligt, efterfulgt af assay af dextrankonjugater ved tyndtlagskromatografi for at sikre fravær af forurenende stoffer med lav molekylvægt
Mærkede dextraner er hydrofile polysaccharider, der oftest bruges i mikroskopiundersøgelser til at overvåge celledeling, spore bevægelsen af levende celler og til at rapportere de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix. Den mærkede dextran indføres almindeligvis i cellerne via mikroinjektion. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
  • Succinimidyl-kobling af farvestoffer til dextranmolekyle, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i neutral eller anionisk dextran
  • Reaktion bruges til at producere Rhodamine Green™ og Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterer i, at slutproduktet er neutralt, anionisk eller kationisk
  • Velegnet til neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
  • Cellelinjesporing i levende celler
  • Undersøger intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
  • Undersøger vaskulær permeabilitet og blod-hjernebarriereintegritet
  • Overvåger forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
  • Studerer hydrodynamiske egenskaber af cytoplasmatisk matrix
  • Fluorescein dextraner er iboende anioniske, hvorimod de fleste af dextraner mærket med zwitterionisk rhodamin B, tetramethylrhodamin og Texas Red™ farvestoffer er i det væsentlige neutrale
  • For at producere mere højt anioniske dextraner tilføjer proprietær procedure negativt ladede grupper til dextranbærere; disse produkter betegnes polyanioniske dextraner
Celleanalyse, cellesporing og sporing, cellelevedygtighed, spredning og funktion, generel cellesporing, ionisk homeostase og signalering, neuronal sporing, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dextran
Mængde 10 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Etiket eller farvestof Klassiske farvestoffer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitation/Emission 494/521 nm
Produktlinje Invitrogen