Få mere at vide
Invitrogen™ Dextran, Cascade Blue™ , 10.000 MW, anionisk, lysinfikserbar
Artikelnummer. 11510246
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510246 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11510246 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D1976
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Strenge metoder til at fjerne så meget ukonjugeret farvestof som praktisk muligt, efterfulgt af en analyse af dextrankonjugater ved tyndtlagskromatografi for at sikre fraværet af lavmolekylære forurenende stoffer
Mærkede dextraner er hydrofile polysaccharider, der oftest bruges i mikroskopiundersøgelser til at overvåge celledeling, spore bevægelsen af levende celler og til at rapportere de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix. Den mærkede dextran indføres almindeligvis i cellerne via mikroinjektion. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
  • Succinimidyl-kobling af farvestoffer til dextranmolekyle, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i neutral eller anionisk dextran
  • Velegnet til neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
  • Cellelinjesporing i levende celler
  • Undersøgelse af intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
  • Undersøgelse af vaskulær permeabilitet og blod-hjerne-barriereintegritet
  • Overvågning af forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
  • Undersøgelse af hydrodynamiske egenskaber af cytoplasmatisk matrix
  • Cascade Blue dextraner er iboende anioniske
  • For at producere mere højt anioniske dextraner tilføjer proprietær procedure negativt ladede grupper til dextranbærerne; disse produkter betegnes polyanioniske dextraner
  • Nogle applikationer kræver, at dextran-sporstof behandles med formaldehyd eller glutaraldehyd til efterfølgende analyse: Til disse anvendelser lysinfikserbare dextrankonjugater af fluoroforer eller biotin
  • Disse dextraner har kovalent bundne lysinrester, der tillader dextran-sporstoffer at blive konjugeret til omgivende biomolekyler ved aldehyd-medieret fiksering til efterfølgende påvisning ved immunhistokemiske og ultrastrukturelle teknikker
Celleanalyse, Cellesporing og -sporing, Generel Cellesporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dextran
Mængde 25 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Etiket eller farvestof Andre etiketter eller farvestoffer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitation/Emission 400/420 nm
Produktlinje CASCADE BLUE