Få mere at vide
Invitrogen™ Dextran, Amino, 70.000 MW
Artikelnummer. 10747844
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10747844 1 g 1g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10747844 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore D1862
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Strenge metoder til at fjerne så meget ukonjugeret farvestof som praktisk muligt, efterfulgt af en analyse af dextrankonjugater ved tyndtlagskromatografi for at sikre fraværet af lavmolekylære forurenende stoffer
Mærkede dextraner er hydrofile polysaccharider, der oftest bruges i mikroskopiundersøgelser til at overvåge celledeling, spore bevægelsen af levende celler og til at rapportere de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix. Den mærkede dextran indføres almindeligvis i cellerne via mikroinjektion. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
  • Succinimidyl-kobling af farvestoffer til dextranmolekyle, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i neutral eller anionisk dextran
  • Velegnet til neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
  • Cellelinjesporing i levende celler
  • Undersøgelse af intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
  • Undersøgelse af vaskulær permeabilitet og blod-hjerne-barriereintegritet
  • Overvågning af forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
  • Undersøgelse af hydrodynamiske egenskaber af cytoplasmatisk matrix
Celleanalyse, Cellesporing og -sporing, Generel Cellesporing, Neuronal Tracing
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttype Dextran
Mængde 1 g
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Etiket eller farvestof Umærket
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Invitrogen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.