Få mere at vide
Invitrogen™ Dextran, Amino, 500.000 MW
Artikelnummer. 11564706
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11564706 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11564706 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D7144
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Strenge metoder til at fjerne så meget ukonjugeret farvestof som praktisk muligt, efterfulgt af analyse af dextrankonjugater ved tyndtlagskromatografi for at sikre fravær af forurenende stoffer med lav molekylvægt
Mærkede dextraner er hydrofile polysaccharider, der oftest bruges i mikroskopiundersøgelser til at overvåge celledeling, spore bevægelsen af levende celler og til at rapportere de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix. Den mærkede dextran indføres almindeligvis i cellerne via mikroinjektion. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
  • Etiket (Ex/Em): Ingen (kan konjugeres til farvestoffer og andre molekyler ved hjælp af amin-reaktive dele)
  • Størrelse: 500.000 MW
  • Succinimidyl-kobling af farvestoffer til dextranmolekyle, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i neutral eller anionisk dextran
  • Reaktion bruges til at producere Rhodamine Green™ og Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterer i, at slutproduktet er neutralt, anionisk eller kationisk
  • Almindelige anvendelser omfatter neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
  • Cellelinjesporing i levende celler
  • Neuroanatomisk sporing
  • Undersøger intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
  • Undersøger vaskulær permeabilitet og blod-hjernebarriereintegritet
  • Sporer endocytose
  • Overvåger forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
  • Studerer hydrodynamiske egenskaber af cytoplasmatisk matrix
Celleanalyse, Cellesporing og -sporing, Generel Cellesporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dextran
Mængde 100 mg
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Etiket eller farvestof Umærket
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Invitrogen