Få mere at vide
Invitrogen™ Dextran, Alexa Fluor™ 680; 3.000 MW, anionisk
Artikelnummer. 11555336
Skift visning
Mængde:
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11555336 2 mg 2mg
1 options
Artikelnummer. 11555336 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D34681
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Strenge metoder til at fjerne så meget ukonjugeret farvestof som praktisk muligt, efterfulgt af assay af dextrankonjugater ved tyndtlagskromatografi for at sikre fravær af forurenende stoffer med lav molekylvægt
Mærkede dextraner er hydrofile polysaccharider, der oftest bruges i mikroskopiundersøgelser til at overvåge celledeling, spore bevægelsen af levende celler og til at rapportere de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix. Den mærkede dextran indføres almindeligvis i cellerne via mikroinjektion. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
  • Succinimidyl-kobling af farvestoffer til dextranmolekyle, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i neutral eller anionisk dextran
  • Reaktion bruges til at producere Rhodamine Green™ og Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterer i, at slutproduktet er neutralt, anionisk eller kationisk
  • Velegnet til neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
  • Cellelinjesporing i levende celler
  • Undersøger intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
  • Undersøger vaskulær permeabilitet og blod-hjernebarriereintegritet
  • Overvåger forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
  • Studerer hydrodynamiske egenskaber af cytoplasmatisk matrix
  • Alexa Fluor dextraner er i sig selv anioniske
  • For at producere mere højt anioniske dextraner tilføjer proprietær procedure negativt ladede grupper til dextranbærere; disse produkter betegnes polyanioniske dextraner
    • Celleanalyse, cellesporing og sporing, cellulær billeddannelse, generel celleopsporing, in vivo billeddannelse, neuronal sporing
Informations sur la commande
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttype Dextran
Mængde 2 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Etiket eller farvestof Alexa Fluor Farvestoffer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitation/Emission 679/702 nm
Produktlinje Alexa Fluor
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.