Få mere at vide
Invitrogen™ Dextran, Alexa Fluor™ 680; 10.000 MW, anionisk, fikserbar
Artikelnummer. 11545336
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. 11545336
Brand: Invitrogen™ D34680
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Strenge metoder til at fjerne så meget ukonjugeret farvestof som praktisk muligt, efterfulgt af assay af dextrankonjugater ved tyndtlagskromatografi for at sikre fravær af forurenende stoffer med lav molekylvægt
Mærkede dextraner er hydrofile polysaccharider, der oftest bruges i mikroskopiundersøgelser til at overvåge celledeling, spore bevægelsen af levende celler og til at rapportere de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix. Den mærkede dextran indføres almindeligvis i cellerne via mikroinjektion. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
  • Succinimidyl-kobling af farvestoffer til dextranmolekyle, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i neutral eller anionisk dextran
  • Reaktion bruges til at producere Rhodamine Green™ og Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterer i, at slutproduktet er neutralt, anionisk eller kationisk
  • Velegnet til neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
  • Cellelinjesporing i levende celler
  • Undersøger intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
  • Undersøger vaskulær permeabilitet og blod-hjernebarriereintegritet
  • Overvåger forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
  • Studerer hydrodynamiske egenskaber af cytoplasmatisk matrix
  • Alexa Fluor dextraner er i sig selv anioniske
  • For at producere mere højt anioniske dextraner tilføjer proprietær procedure negativt ladede grupper til dextranbærere; disse produkter betegnes polyanioniske dextraner
  • Nogle applikationer kræver, at dextran-sporstoffet behandles med formaldehyd eller glutaraldehyd til efterfølgende analyse: Til disse anvendelser lysinfikserbare dextrankonjugater af fluoroforer eller biotin
  • Dextraner har kovalent bundne lysinrester, der tillader dextran-sporstoffer at blive konjugeret til omgivende biomolekyler ved aldehyd-medieret fiksering til efterfølgende påvisning ved immunhistokemiske og ultrastrukturelle teknikker
  • 10.000 MW Alexa Fluor dextrankonjugater kan fikseres med aldehyd-baserede fikseringsmidler
Celleanalyse, cellesporing og sporing, cellulær billeddannelse, generel celleopsporing, in vivo billeddannelse, neuronal sporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dextran
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Etiket eller farvestof Alexa Fluor Farvestoffer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitation/Emission 679/702 nm
Produktlinje Alexa Fluor