Få mere at vide
Invitrogen™ Dextran, Alexa Fluor™ 488; 3.000 MW, anionisk
Beskrivelse
Mærkede dextraner er hydrofile polysaccharider, der oftest bruges i mikroskopiundersøgelser til at overvåge celledeling, spore bevægelsen af levende celler og til at rapportere de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix. Den mærkede dextran indføres almindeligvis i cellerne via mikroinjektion. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
- Succinimidyl-kobling af farvestoffer til dextranmolekyle, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i neutral eller anionisk dextran
- Reaktion bruges til at producere Rhodamine Green™ og Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterer i, at slutproduktet er neutralt, anionisk eller kationisk
- Velegnet til neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
- Cellelinjesporing i levende celler
- Undersøger intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
- Undersøger vaskulær permeabilitet og blod-hjernebarriereintegritet
- Overvåger forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
- Studerer hydrodynamiske egenskaber af cytoplasmatisk matrix
- Alexa Fluor dextraner er i sig selv anioniske
- For at producere mere højt anioniske dextraner tilføjer proprietær procedure negativt ladede grupper til dextranbærere; disse produkter betegnes polyanioniske dextraner
Celleanalyse, Cellesporing og -sporing, Generel Cellesporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dextran |
| Mængde | 2 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor Farvestoffer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Excitation/Emission | 495/519 nm |
| Produktlinje | Alexa Fluor |