Få mere at vide
Invitrogen™ DDAO-galactosid ( 9H- (1,3-dichlor-9,9-dimethylacridin-2-on-7-yl)β -D-Galactopyranosid)
Beskrivelse
Galactosidasesubstratet DDAO galaktolid giver et hydrolyseprodukt, der kan exciteres med 633 nm laseren (excitation/emission maxima ∼645/660).
Galactosidasesubstratet DDAO galactosid giver et hydrolyseprodukt, der kan exciteres med 633 nm laseren (excitation/emissionsmaksimum ∼645/660). Selvom substratet selv er fluorescerende (excitation/emissionsmaksimum ∼460/610 nm), er forskellen mellem substratets og hydrolyseproduktet over 200 nm, langs de to arter, der let kan skelnes.
For at lave en koncentreret fondopløsning på op til 5 mg/ml, opløs i højkvalitets vandfri DMSO. Opbevar det frosset, tørret og beskyttet mod lys.
Galactosidasesubstratet DDAO galaktolid giver et hydrolyseprodukt, der kan exciteres med 633 nm laseren (excitation/emission maxima ∼645/660). Selvom substratet selv er fluorescerende (excitation/emissionsmaksimum ∼460/610 nm), er forskellen mellem substratets og hydrolyseproduktet over 200 nm, langs de to arter, der let kan skelnes.
For at lave en koncentreret fondopløsning på op til 5 mg/ml, opløs i højkvalitets anhydr DMSO. Opbevaret frossen, udtørret og beskyttet mod lys.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Mængde | 5 mg |
| Substrater | Beta-Gal substrat |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Excitation/Emission | 465/608 nm |
| Molekylvægt (g/mol) | 470.31 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Excitationsbølgelængdeområde | 645 nm |
| Emissionsbølgelængdeområde | 660 nm |