Få mere at vide
Invitrogen™ DAF-FM Diacetate (4-Amino-5-Methylamino-2',7'-Difluorofluorescein Diacetate)
Artikelnummer. p-4924916
Mængde:
1 mg
10 x 50μ g
Pakningsstørrelse:
1mg
500µg
Artikelnummer. 11520276
Brand: Invitrogen™ D23844
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til påvisning og kvantificering af lave koncentrationer af nitrogenoxid (NO)
Det er i det væsentlige ikke-fluorescerende, indtil det reagerer med NO for at danne en fluorescerende benzotriazol. DAF-FM fluorescens kan detekteres af ethvert instrument, der kan detektere fluorescein, herunder flowcytometre, mikroskoper, fluorescerende mikropladelæsere og fluorometre.
  • Ex/Em af DAF-FM: ca. 495/515 nm
  • Lyofiliseret produkt skal opløses ved hjælp af DMSO og derefter tilsættes til en vandig buffer for at skabe en fungerende opløsning
  • DAF-FM-diacetat er cellegennemtrængende og diffunderer passivt over cellulære membraner; en gang inde i cellen, omdannes den til celle-impermeant for
  • Buffere indeholdende bovint serumalbumin (BSA) og phenolrødt kan påvirke fluorescens og bør bruges med forsigtighed
  • Fluorescens kvanteudbytte af DAF-FM er ca. 0,005, men stiger omkring 160 gange, til∼ 0,81, efter at have reageret med NO
  • Vurdering af NO-produktion i transaldolase-deficiente lymfoblaster ved flowcytometri
  • Påvisning af NO-akkumulering i embryonale kortikale neuroner efter neurotrophin-stimulering
  • in vivo billeddannelse af NO i zebrafisk
jeg
  • ntravital mikroskopisk påvisning af NO-generering forbundet med angiogenese hos mus
  • Kvantificering af ATP-induceret NO-frigivelse i kaninblodplader
  • Spectra af NO-adduktet af DAF-FM er uafhængige af pH over pH 5,5
  • INGEN addukt af DAF-FM er væsentligt mere fotostabil end DAF-2, hvilket betyder ekstra tid til billedoptagelse
  • DAF-FM er et mere følsomt reagens for NO end DAF-2 (NO detektionsgrænse for DAF-FM ca. 3nM versus ca. 5nM for DAF-2)
Der henvises til Molecular Probes™ Håndbog for yderligere produktinformation.
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, nitrogenoxidforskning, nitrooxidativ stress
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 x 50μ g
Produkttype NO Indicator