Få mere at vide
Invitrogen™ D-Luciferin, natriumsalt, 25 mg
Artikelnummer. 11594966
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11594966 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11594966 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L2912
 Begrænset vare
På lager
En del af luciferin/luciferase-lysproducerende reaktionen
The ATP-dependent oxidation of luciferin by luciferase produces light, and this system is employed as a reporter in plants, bacteria, and mammalian cells. Because chemiluminescent techniques are virtually background-free, this reporter gene system is ideal for detecting low-level gene expression.
Den ATP-afhængige oxidation af luciferin med luciferase producerer lys, og dette system anvendes som rapportør i planter, bakterier og pattedyrsceller. Da kemiluminescerende teknikker stort set er baggrundsfrie, er dette reportergensystem ideelt til at opdage lavniveau genudtryk.
  • Udviser fysiske egenskaber, der er identiske med naturlige luciferiners
  • Kemiluminescerende efter oxidation med luciferase
  • Lluciferinnatriumsalt er let opløseligt i vandige buffere
Find flere fluorogene og fotoaktiverbare sonder
En række fluorogene substrater, fotoaktiverbare sonder og burprober er tilgængelige.
Celleanalyse, enzym- og proteinaktivitetsanalyser, luciferase-analyser, proteiner, ekspression, isolation og analyse, reporteranalyser
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type D-Luciferin
Mængde 25 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode Kemiluminescens
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Luciferase substrat
Substrater Luciferin