Få mere at vide
Invitrogen™ D-Luciferin, Kaliumsalt
Beskrivelse
Nødvendig for luciferin/luciferase-lysproducerende reaktion
The ATP-dependent oxidation of luciferin by luciferase produces light, and this system is employed as a reporter in plants, bacteria, and mammalian cells. Because chemiluminescent techniques are virtually background-free, this reporter gene system is ideal for detecting low-level gene expression.
Den ATP-afhængige oxidation af luciferin med luciferase producerer lys, og dette system anvendes som rapportør i planter, bakterier og pattedyrsceller. Da kemiluminescerende teknikker stort set er baggrundsfrie, er dette reportergensystem ideelt til at opdage lavniveau genudtryk.
- Udviser fysiske egenskaber, der er identiske med naturlige luciferiners
- Kemiluminescerende efter oxidation med luciferase
- Luciferin-kaliumsalt er let opløseligt i vandige buffere
Find flere fluorogene og fotoaktiverbare sonder
En række fluorogene substrater, fotoaktiverbare sonder og burprober er tilgængelige.
Celleanalyse, enzym- og proteinaktivitetsanalyser, luciferase-analyser, proteiner, ekspression, isolation og analyse, reporteranalyser
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Type | D-Luciferin |
| Mængde | 25 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Substrattype | Luciferase substrat |
| Substrater | Luciferin |