Få mere at vide
Invitrogen™ CultureWell™ Multiwell Chambered Dækglas CWCS 8R-1.0, 24 mm x 50 mm dækglas, otte 1 mm dybe brønde pr. dækglas
Artikelnummer. 10778473
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10778473 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10778473 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C24779
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Praktisk til klargøring af dyrkede celler til farvning og billeddannelse
De CultureWell dækglas med cellekulturkammer anvender silikonepakninger af medicinsk kvalitet med dækglas af standard optisk kvalitet og leveres sterile og klar til brug. Formonteret CultureWell systemer er også tilgængelige.
Celleanalyse, cellekultur, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvningsdetektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunfluorescensfarvningsdetektion, immunhistokemi (IHC), pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slide dækglas
Wells 8
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dybde (metrisk) 1 mm
Diameter (metrisk) 6 mm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 50 mm x 24 mm
Sterilitet Steril
Mængde 1 sæt