Få mere at vide
Invitrogen™ CultureWell™ Multiwell Chambered Dækglas CWCS 2R-2.0, 24 mm x 50 mm dækglas, to 2 mm dybe brønde pr. dækglas
Artikelnummer. 10474402
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10474402 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10474402 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C24776
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Praktisk til klargøring af dyrkede celler til farvning og billeddannelse
De CultureWell dækglas med cellekulturkammer anvender silikonepakninger af medicinsk kvalitet med dækglas af standard optisk kvalitet og leveres sterile og klar til brug. Formonteret CultureWell systemer er også tilgængelige.
Celleanalyse, cellekultur, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvningsdetektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunfluorescensfarvningsdetektion, immunhistokemi (IHC), pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slide dækglas
Wells 2
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dybde (metrisk) 2 mm
Diameter (metrisk) 15 mm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 50 mm x 24 mm
Sterilitet Steril
Mængde 1 sæt