Få mere at vide
Invitrogen™ CultureWell™ Kammeret dækglas til cellekultur, 16 brønde pr. dækglas
Artikelnummer. 10474022
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10474022 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10474022 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C37000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til cellekultur og fluorescensbilleddannelsesapplikationer
De CultureWell aftageligt kammerdæksel, der leveres sterilt og klar til brug, —indeholder 16 brønde, der hver kan rumme op til 250 μL, hvilket gør det muligt at dyrke celler under en række forskellige forhold på et enkelt objektglas. Når cellerne er klar til at blive afbildet, gøres fjernelse af dækglas let ved brug af et simpelt værktøj ( Kat.nr. C37010, købes separat ), der adskiller delene uden behov for overdreven kraft, hvilket eliminerer risikoen for brud på dækglas. Frostede mikroskopobjektglas leveres også til montering. En prøvestørrelse indeholdende dækglas med to kamre og afmonteringsværktøjet er også tilgængelig ( Kat.nr. C37005 )
Celleanalyse, cellekultur, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning& Detektion, immunocytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunhistokemi (IHC), pattedyrcellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Dækglas
Wells 16
Kulturområde 0,4 cm 2
Overfladebehandling Celledyrkning
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Sterilitet Steril
Mængde 1 sæt