Få mere at vide
Invitrogen™ CoverWell™ Perfusionskammerpakning, 8 kamre, 9 mm diameter, 0,5 mm dyb
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- CoverWell perfusionskammerpakninger dannes vandtætte“ tryk for at forsegle” kamre med dobbelt adgangsporte, så reagenser hurtigt kan tilføjes og fjernes
- Disse pakninger er tilgængelige i enkelt- eller multibrøndskonfigurationer og tillader, at flere eksperimenter udføres på enkelt mikroskopglas eller dækglas
- Varmebestandige pakninger kan steriliseres og bruges til direkte dyrkning af celler og væv
Applikationer:
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning& Detektion, Immunocytokemi (ICC), Immunofluorescens (IF), Immunofluorescensfarvning& Detektion, immunhistokemi (IHC)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Perfusionskammerpakning |
| Farve | Rød |
| Tykkelse (metrisk) | 0.5 mm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Dybde (metrisk) | 0.5 mm |
| Diameter (metrisk) | 9 mm |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | CoverWell |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 1 sæt |