Få mere at vide
Invitrogen™ CoverWell™ Inkubationskammerpakning
Beskrivelse
Disse varmebestandige, autoklaverbare og nukleasefrie kammerpakninger er designet til brug med inkubationskamre. Kamrene forbedrer farvningens ensartethed og følsomhed ved at omslutte et stort prøveområde, mens det krævede reagensvolumen minimeres. Den vandtætte forsegling holder reaktanterne på plads og forhindrer fordampning selv under langvarig opvarmning og kan let fjernes ved flertrinsprocedurer.
Applikationer:
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning og detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunfluorescensfarvning og påvisning, immunhistokemi (IHC)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Inkubationskammerpakning |
| Farve | Rød |
| Tykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Dybde (metrisk) | 0.2 mm |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| nr. pr. pakke | 25 pakninger |
| Produktlinje | CoverWell |
| Mængde | 25 pakninger |