Få mere at vide
Invitrogen™ CoverWell™ Inkubationskammerpakning
Artikelnummer. 10073112
Skift visning
Mængde:
50 pakninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10073112 50 pakninger Hver
1 options
Artikelnummer. 10073112 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C18151
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Designet til immuncytokemi og in situ hybridisering
Disse varmebestandige, autoklaverbare og nukleasefrie kammerpakninger er designet til brug med inkubationskamre. Kamrene forbedrer farvningens ensartethed og følsomhed ved at omslutte et stort prøveområde, mens det krævede reagensvolumen minimeres. Den vandtætte forsegling holder reaktanterne på plads og forhindrer fordampning selv under langvarig opvarmning og kan let fjernes ved flertrinsprocedurer.
Applikationer:
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning og detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunfluorescensfarvning og påvisning, immunhistokemi (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Inkubationskammerpakning
Farve Rød
Tykkelse (metrisk) 0.5 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dybde (metrisk) 0.5 mm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 40 mm x 22 mm
Produktlinje CoverWell
Mængde 50 pakninger