Få mere at vide
Invitrogen™ CoverWell™ Billedkammerpakning med klæbemiddel
Artikelnummer. 10083122
Skift visning
Mængde:
40 pakninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10083122 40 pakninger Hver
1 options
Artikelnummer. 10083122 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C24727
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Inkorporer tyndt, UV-gennemsigtigt plastikbetræk, hvilket gør dem ideelle til fluorescensmikroskopi og billedanalyse
De vandtætte kamre, der dannes under dækslerne, understøtter og stabiliserer tykke og fritsvævende prøver, hvilket tillader opløsning af fine indre strukturer uden de kompressions- eller bevægelsesartefakter, der normalt ses med almindelige dækglas.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, IHC-prøveforberedelse, IHC-farvning og detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunfluorescensfarvning og påvisning, immunhistokemi (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Billedkammerpakning
Farve Ryd (låg)
Låg materiale Plast
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dybde (metrisk) 1 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje CoverWell
Lukningsfarve Klar
Mængde 40 pakninger