Få mere at vide
Invitrogen™ Dækglas Mini-Rack, til 8 dækglas
Beskrivelse
- Ministativ passer nemt ind i standard 50 ml bægerglas og kan rumme en lille rørestang under stativet
- Brug af mini-rack eliminerer nødvendigheden af gentagne gange at flytte dækglas mellem opløsninger med pincet
- Ideel til sekventielle vasketrin, hvor grundig fortynding og fjernelse af materiale fra dækglas er kritisk
- Mini-rack er lavbindende, modstår stærke syrer og baser, er ikke beskadiget af varme og kan steriliseres ved forskellige metoder såsom autoklavering, behandling med organisk opløsningsmiddel eller eksponering for ethylenoxid
- Kan nemt skilles ad til rengøring og opbevaring
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensprøveforberedelse, immunfluorescensfarvning og påvisning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Dækglas Mini-Rack |
| Volumen (metrisk) Virker | 50 mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 1 stk. |