Få mere at vide
Invitrogen™ Coomassie Fluor™ Orange Protein Gel-farve (klar-til-brug-opløsning)
Artikelnummer. 10634613
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10634613 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 10634613 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C33250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1864.00 DKK
    1491.20 DKK / 1 L
    Spare 372.80 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Farvningen er færdig på mindre end en time uden risiko for overfarvning af gelen
Molecular Probes proprietære Coomassie Fluor Orange proteingelfarvning giver hurtig, enkel, følsom farvning af proteiner adskilt af SDS-PAGE. Efter elektroforese farves gelen, skylles og fotograferes. Ingen separate fikserings- eller affarvningstrin.
Proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Fluorescens
Etiket eller farvestof Coomassie Fluor Orange
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målmolekyle Protein
Excitation/Emission 300, 470/570 nm
Produktlinje Coomassie Fluor
Produkttype Proteingelfarvning
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.