Få mere at vide
Invitrogen™ CMAC, t -BOC-Leu-Met (7-Amino-4-Chlormethylcoumarin, t -BOC-L-Leucyl-L-Methioninamid)
Artikelnummer. 11594117
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11594117 5 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 11594117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A6520
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spaltning producerer blå-fluorescens
CMAC-peptidasesubstratet t-BOC-Leu-Met kan bruges til at måle peptidaseaktivitet i opløsning eller i levende celler. Substratet har et excitations/emissionsmaksima ca. 330/403. Efter spaltning med peptidaser producerer produktet blåfluorescens med excitations/emissionsmaksima ca. 351/430 nm.
Apoptose, kaspaseaktivering, celleanalyse, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, enzym- og proteinaktivitetsassays, protease/peptidaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode Fluorescens
Form Fast stof
Mængde 5 mg
Substrater CMAC peptidase substrat
Substrategenskaber Peptid-baseret substrat
Substrattype Peptidase substrat
Target enzym Calpain