Få mere at vide
Invitrogen™ CM-H2DCFDA (General Oxidative Stress Indicator)
Beskrivelse
CM-H2DCFDA er et chloromethylderivat af H2DCFDA, nyttigt som indikator for reaktive iltforbindelser (ROS) i celler. Denne indikator udviser langt bedre retention i levende celler end H2DCFDA. CM-H2DCFDA diffunderer passivt ind i cellerne, hvor dets acetatgrupper kløves af intracellulære esteraser, og dens thiol-reaktive chloromethylgruppe reagerer med intracellulær glutathion og andre thioler. Efterfølgende oxidation giver en fluorescerende addukt, der er fanget inde i cellen, hvilket muliggør langtidsstudier.
ROS-indikatorspecifikationer:
Find flere ROS-indikatorer
Vi tilbyder et udvalg af Molecular Probes™ produkter til dannelse af reaktive iltforbindelser (ROS), herunder singlet-oxygen, superoxid, hydroxylradikaler og forskellige peroxid- og hydroperoxider, samt til deres fluorometrisk detektion i opløsning. Gennemgå afsnit 18.2 i Håndbogen Molecular Probes™ Generering og Detektering af reaktive iltarter—for mere information om disse produkter.
Opløs farvestoffet med højkvalitets, vandfri dimethylsulfoxid (DMSO), dimethylformamid (DMF) eller 100% ethanol for at opnå en koncentration op til 5 mM. Arbejdsløsninger bør forberedes frisk. Denne probe oxiderer let i opløsning, så tilstedeværelsen af fugt vil lette nedbrydningen af farvestoffet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 20 x 50 μg |
| Produkttype | ROS-indikator |