Få mere at vide
Invitrogen™ Click-IT™ Tetramethylrhodamin (TAMRA ) Proteinanalysedetektionskit
Beskrivelse
De Click-iT Tetramethylrhodamin (TAMRA ) Glycoprotein Detection Kit giver den anden del af den enkle og robuste to-trins teknik til at identificere og karakterisere glycoproteiner ved en- eller to-dimensionel gelelektroforese. I trin to, efter inkorporeringen af azidhåndtaget i proteinglycanstrukturer med enten en Click-iT metabolisk mærkningsreagens eller Click-iT Enzymatisk mærkningssystem, de azid-modificerede glycoproteiner detekteres via den kemoselektive ligering eller klikreaktion mellem et azid og en alkyn. Geler med TAMRA mærkede glycoproteiner kan efterfølgende farves med Multiplexed Proteomics™ teknologier, SYPRO™ Ruby total proteinfarvning og PRO-Q™ Emerald glycoprotein farvning til differentiel analyse af glycoprotein underklasser, totale proteiner og totale glycoproteiner i samme gel. Click-iT modificerede glycoproteiner er også kompatible med downstream LC-MS/MS og MALDI MS analyse til identifikation.
- Mindre farligt
Celleanalyse, klikkemi, glycoproteinanalyse med klikkemi, mærkningskemi, proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Produkttype | TAMRA Proteinanalysedetektionskit |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etiket eller farvestof | TAMRA™ Isomerer, TMR (Tetramethylrhodamin) |
| Produktlinje | Click-iT |
| Mærkningsmål | Proteiner (glykoproteiner) |