Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ Protein Reaction Buffer Kit
Beskrivelse
De Click-iT Protein Buffer Kit giver forskere, der har proteiner mærket med et azid eller alkyn og det tilsvarende klikdetektionsreagens, midlerne til at klikke disse to dele sammen. Hvert sæt indeholder tilstrækkeligt materiale til at udføre 25 reaktioner til efterfølgende analyse ved gelelektroforese, western blot eller massespektrometri.
- Mindre farligt
Celleanalyse, klikkemi, mærkningskemi, metabolisk mærkning og begyndende proteinsyntese med klikkemi
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Protein Reaction Buffer Kit |
| Mængde | 25 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Klik-iT , Molecular Probes |
Sikkerhed og håndtering
- Click-iT Protein Reaction Buffer Kit
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulfatepentahydrate