Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ Proteinberigelseskit, til klikkemiindfangning af azid-modificerede proteiner
Beskrivelse
De Click-iT Proteinberigelseskit til effektiv indfangning af klikkemibaserede azidmodificerede proteiner på en harpiks af alkynagarose. Overlegen i forhold til biotin- eller lektinbaserede berigelsesmetoder. Ideel til proteomik, biomarkøropdagelse, post-translationel modifikation (PTM) analyse og mere. Azidmodifikationen kan ske via metabolisk fodring, enzymatisk tilsætning eller kemisk modifikation. Click-Azide-modificerede proteiner eller deres post-translationelt modificerede former beriges fra komplekse proteinekstrakter på den medfølgende alkyn-agaroseharpiks. Når den først er forankret til harpiksen via kobberkatalyseret klikkemi, giver omfattende vask en stærkt beriget population af begyndende molekyler, der kan fremmes karakteriseret ved massespektrometri. Alkyn-agaroseharpiksen forbedrer eksisterende biotintilgange ved> 8 gange, med signal til støj af biotin = 3, mens den Click-iT harpiks = 25. Perfekt opstrøms MS-baseret prøveforberedelsesteknik til at se på ændringer i global proteinekspression og biomarkøranalyse.
- Global differentiel profilering af flere underklasser af posttranslationelt modificerede (PTM) proteiner og nysyntetiserede proteiner
- Forbedret signal til støj ved at eliminere uspecifik binding og øge selektiviteten, hvilket forbedrer påvisning af lavt rigelige proteiner
- Accelererer identifikation af PTM-sted, hvilket fører til hurtigere initiering af funktionelle undersøgelser
- Fuldt kompatibel med udbredte MS-teknikker, herunder iTRAC og ICAT
- Sømløs integration af cellebiologi med proteinkemi
- Overkommelig, nem, ingen specialudstyr påkrævet
- Én reaktion, uendelige muligheder
Celleanalyse, klikkemi, mærkningskemi, massespektrometri, metabolisk mærkning og begyndende proteinsyntese med klikkemi, protein- og peptidoprensning, proteinberigelse, proteinprøveforberedelse og proteinoprensning, proteiner, ekspression, isolering og analyse, spektrometri-prøvepræparationsreagenser
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Proteinberigelsessæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Udtørring anbefales. Beskyt materialet mod langvarig eksponering for lys; kan blive udsat for lys i korte perioder |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Click-iT |
| Format | Spinsøjle |