Få mere at vide
Invitrogen™ Click-IT™ O-GlcNAc enzymatisk mærkningssystem
Beskrivelse
De Click-iTO -GlcNAc Enzymatic Labeling System giver en yderst følsom og effektiv metode til in vitro modifikation af O -GlcNAc modificerede proteiner. Proteiner er enzymatisk mærket under anvendelse af den permissive mutantβ -1,4-galactosyltransferase (Gal-T1 (Y289L)), som overfører azido-modificeret galactose (GalNAz) fra UDP-GalNAz til O -GlcNAc-rester. Derefter, via den kemoselektive ligering eller klikreaktion mellem et azid og en alkyn, kan de azido-mærkede glycoproteiner derefter påvises med en Click-iT Glycoprotein detektionskit til geler (TAMRA eller Dapoxyl™ alkyn) eller Western blots (biotinalkyn). Mærkning og detektion kan gennemføres på mindre end 24 timer, og den Click-iT glycoproteinprodukter er kompatible med LC-MS/MS og Multiplexed Proteomics™ teknologier til dybdegående analyser af denne vigtige post-translationelle modifikation.
- Mindre farligt
Celleanalyse, cellestruktur, klikkemi, glycoproteinanalyse med klikkemi, mærkningskemi, mitokondrier, mitokondrierrelaterede sygdomme, mitokondrielle veje, protein- og antistofmærkning, proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og isolering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | O-GlcNAc enzymatisk mærkningssystem |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C |
| Detektionsmetode | Biotin-baseret, Fluorescens |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Click-iT |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotin, Oregon Green 488, TMR (Tetramethylrhodamin) |
| Mærkningsmål | Proteiner |