Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ Lipid Peroxidation Imaging Kit - Alexa Fluor™ 488
Artikelnummer. 13423329
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13423329 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 13423329 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10446
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Tilstrækkelig til fem 96-brønds plader eller 100 dækglas. Indeholder positiv kontrolforbindelse.
Detekterer lipidperoxidation i celler
Kit udnytter kobberkatalyseret klikkemi og linoleamidalkyn (LAA) reagens (alkynmodificeret linolsyre) til at detektere lipidperoxidationsafledte proteinmodifikationer i fikserede celler. Linolsyre er den mest udbredte flerumættede fedtsyre, der findes i pattedyr, og dens lipidperoxidationsprodukter tegner sig sandsynligvis for størstedelen af lipid-afledte proteincarbonyler.
  • Optimeret til påvisning af lipidperoxidation i celler ved hjælp af klikkemi og Alexa Fluor™ 488 azid
  • Multipleksbar og kompatibel med traditionel fluorescensmikroskopi, high content screening (HCS) og flowcytometri
  • Leveres som et komplet sæt tilstrækkeligt til fem 96-brønds plader eller 100 dækglas
  • Form: Frosset
  • Excitationsklasse: Synlig
Hvordan det virker
  • Click-iT Lipid Peroxidation Imaging Kit indeholder cumenhydroperoxid som positiv kontrol til induktion af lipidperoxidation og alle komponenter til klikreaktion, inklusive LAA, og Alexa Fluor™ 488 azid
  • LAA kan inkuberes med celler, hvor det inkorporeres i cellulære membraner
  • Ved lipidperoxidation oxideres LAA og producerer 9- og 13-hydroperoxy-octadecadiensyre (HPODE)
  • Hydroperoxider nedbrydes til flereα ,β -umættede aldehyder, som let modificerer proteiner ved nukleofile sidekæder
  • Alkynholdige modificerede proteiner kan efterfølgende påvises vha Click-iT kemi og multiplekset med andre prober passende til fikserede celler
  • Click-iT™ LAA (linoleamidalkyn) er et selvstændigt reagens, der leveres som 5-pak sæt engangshætteglas for maksimal fleksibilitet i assays for lipidperoxidation
  • Reagens kan kombineres med forskellige azid-modificerede detektionsreagenser og andre reagenser
Celleanalyse, cellesundhed og oxidativ stress med klikkemi, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, klikkemi, flowcytometri, flowcytometri-levedygtigheds- og cytotoksicitetsassays, flowcytometri af cellulære processer, højindholdsscreening (HCS), immunfluorescens (IF), immunfluorescensstabilisering (IF), immunofluorescens-stabilisering og detektion, immunofluorescens. Nitrooxidativ stress, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød, Grøn
Format Frosset
Mængde 1 sæt