Få mere at vide
Invitrogen™ Click-IT™ L-homopropargylglycin (HPG)
Beskrivelse
Click-iT homopropargylglycin (HPG) giver et hurtigt, følsomt, ikke-toksisk og vigtigst af alt ikke-radioaktivt alternativ til den traditionelle teknik, 35S methionin, til påvisning af begyndende proteinsyntese. HPG er en aminosyreanalog, der indeholder en meget lille modifikation, specifikt en alkyndel, der kan tilføres dyrkede celler og inkorporeres i proteiner under aktiv proteinsyntese. Detektion udnytter den kemoselektive ligering eller“ klik” reaktion mellem og azid og en alkyn, hvor det alkynmodificerede protein påvises med et azidholdigt farvestof eller hapten sammen med enten Click-iT Cell Reaction Buffer Kit eller Click-iT Proteinbuffersæt. Med Click-iT Cell Reaction Buffer Kit, celler kan analyseres ved fluorescensmikroskopi, flowcytometri eller billeddannelse og analyse med højt indhold. Med Click-iT Protein Reaction Buffer Kit, opnå detektionsfølsomhed i 1-D geler og western blots i det lave femtomolområde eller udfør LC-MS/MS og MALDI MS-analyse.
- Mindre farligt
Celleanalyse, klikkemi, glykoproteinanalyse med klikkemi, mærkningskemi, metabolisk mærkning og begyndende proteinsyntese med klikkemi
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | L-homopropargylglycin |
| Mængde | 5 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl≤ -20 °C og udtørret. |
| Mærkningsmetode | Metabolisk mærkning |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Click-iT, Molecular Probes |
| Etiket eller farvestof | Alkyn |
| Format | Fast stof |
| Mærkningsmål | Proteiner |