Få mere at vide
Invitrogen™ Click-IT™ GlcNAz Metabolic Glycoprotein Mærkningsreagens (tetraacetyleret N-Azidoacetylglucosamin)
Beskrivelse
De Click-iT GlcNAz metabolisk glykoproteinmærkningsreagens giver den første del af en enkel og robust to-trins teknik til at identificere og karakterisere intracellulære O-GlcNAc glycoproteiner. I trin et inkuberes dyrkede celler med den azid-modificerede glucosamin (GlcNAc). Azidosukkeret er inkorporeret i intracellulære O-GlcNAc-holdige glycoproteiner gennem den permissive natur af oligosaccharidbiosyntesevejen. I trin to, via den kemoselektive ligering eller klikreaktion mellem et azid og en alkyn, kan de azido-mærkede glycoproteiner derefter detekteres med en Click-iT Glycoprotein detektionskit til geler (TAMRA eller Dapoxyl™ alkyn) eller Western blots (biotinalkyn). De Click-iT glycoproteinprodukter er kompatible med LC-MS/MS og Multiplexed Proteomics™ teknologier til dybdegående analyser af glykoproteomet.
- Mindre farligt
Celleanalyse, klikkemi, glycoproteinanalyse med klikkemi, mærkningskemi, massespektrometri, metabolisk mærkning, peptidmærkning, protein- og antistofmærkning, proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mærkning af reagens |
| Mængde | 5.2 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Detektionsmetode | Biotin-baseret, Fluorescens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Click-iT |
| Etiket eller farvestof | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotin, Oregon Green 488, TMR (Tetramethylrhodamin) |
| Mærkningsmål | Proteiner |