Få mere at vide
Invitrogen™ Click-IT™ Geranylgeranyl Alkohol, Azid, blandede isomerer
Beskrivelse
Identificer og karakteriser geranylerede proteiner med Click-iT geranylgeranyl alkohol, azid ved hjælp af den kraftfulde klikkemi, en enkel og robust to-trins mærknings- og detektionsteknik. I trin et tilføres det azidholdige biomolekyle til celler eller dyr og inkorporeres aktivt i proteiner. I modsætning til andre mærker, såsom biotin eller et fluorescerende farvestof, er azid-mærket lille nok til, at det mærkede molekyle er et acceptabelt substrat for de enzymer, der inkorporerer denne byggesten i proteiner. Detektion udnytter den kemoselektive ligering eller“ klik” reaktion mellem og azid og en alkyn, hvor det modificerede protein påvises med det tilsvarende alkynholdige farvestof eller hapten ved hjælp af enten Click-iT Cell Reaction Buffer Kit eller Click-iT Proteinbuffersæt. Med Click-iT Cell Reaction Buffer Kit, celler kan analyseres ved fluorescensmikroskopi, flowcytometri eller high-content imaging og analyse (HCS) sammen med andre biomarkører af interesse for indholds- og kontekstrige resultater. Med Click-iT Protein Reaction Buffer Kit, opnå detektionsfølsomhed i 1-D geler og western blots i det lave femtomolområde eller udfør LC-MS/MS og MALDI MS-analyse.
- Mindre farligt
Celleanalyse, klikkemi, mærkningskemi, metabolisk mærkning og begyndende proteinsyntese med klikkemi
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Grønne funktioner | Mindre farligt |
| Produkttype | Geranylgeranyl alkoholazid |
| Mængde | 1 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl≤ -20 °C, udtørret og beskyttet mod lys. |
| Mærkningsmetode | Metabolisk mærkning |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | Klik-iT , Molecular Probes |
| Etiket eller farvestof | Azid |
| Format | Fast stof |
| Mærkningsmål | Proteiner |