Få mere at vide
Invitrogen™ EU (5-ethynyluridin)
Artikelnummer. 10726865
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10726865 5 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 10726865 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. E10345
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hjælper med påvisning af global RNA-transkription
Detekter global RNA-transkription tidsmæssigt og rumligt i både in vitro og in vivo med det modificerede nukleotid, ethynyluridin. Approach bruger kraftfuld klikkemi-detektion, en enkel og robust to-trins teknik. I trin et tilføres det alkynholdige biomolekyle til celler eller dyr og inkorporeres aktivt i RNA. Detektion bruger den kemoselektive ligering eller 'klik'-reaktion mellem et azid og en alkyn, hvor det modificerede protein påvises med et tilsvarende azidholdigt farvestof eller hapten ved hjælp af Click-iT Cellereaktionsbuffersæt. Celler kan analyseres ved fluorescensmikroskopi, flowcytometri eller højindholdsbilleddannelse og -analyse (HCS).
Celleanalyse, klikkemi, mærkningskemi, metabolisk mærkning og begyndende proteinsyntese med klikkemi
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype EU (5-ethynyluridin)
Indhold og opbevaring Opbevar kl≤ -20 °C
Mærkningsmetode RNA-mærkning
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etiket eller farvestof EU
Mængde 5 mg
Produktlinje Click-iT, Molecular Probes