Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ EdU celleproliferationskit til billeddannelse, Alexa Fluor™ 647 farvestof
Beskrivelse
Indeholder
Sættet indeholder tilstrækkeligt materiale til 50 18 x 18 dækglas.
De Click-iT EdU Alexa Fluor 647 Imaging Kit er et overlegent alternativ til traditionelle proliferationsassays, der er optimeret til fluorescensmikroskopi-applikationer. I dette assay er den modificerede thymidinanalog EdU effektivt inkorporeret i nysyntetiseret DNA og fluorescerende mærket med en lys, fotostabil Alexa Fluor farvestof i en hurtig, meget specifik klikreaktion. Denne fluorescerende mærkning af prolifererende celler er nøjagtig og kompatibel med antistofmetoder på grund af den milde klik-protokol. De mest nøjagtige proliferation-detektionsmetoder er baseret på inkorporering og måling af nukleosidanaloger i nysyntetiseret DNA, med bromodeoxyuridin (BrdU) en almindeligt anvendt analog. BrdU-mærket DNA kvantificeres ved hjælp af anti-BrdU-antistoffer efter DNA-denaturering ved hjælp af skrappe metoder (HCl, varme eller enzymer) for at eksponere BrdU-molekylerne. Dette trin er tidskrævende og vanskeligt at udføre konsekvent. Den hårde behandling kan også påvirke prøvens integritet og kvalitet negativt, hvilket gør co-farvning med andre antistoffer udfordrende.
- Enkelt: Virker første gang, hver gang, på kortere tid
- Effektiv: ingen denatureringstrin eller hård behandling påkrævet
- Indholdsrige resultater: bedre bevarelse af cellemorfologi, antigenstruktur og DNA-integritet
- Konsistent: ikke afhængig af variable antistofpartier til påvisning
- Mindre farligt
Overlegen spredningsmetode
Click-iT EdU Alexa Fluor 647 Imaging Kit giver et overlegent alternativ til BrdU-assays til måling af celleproliferation. EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridin) er en nukleosidanalog af thymidin og er inkorporeret i DNA under aktiv DNA-syntese. Med Click-iT EdU, mild fiksering og detergentpermeabilisering er tilstrækkelig for de små molekyle-baserede Click-iT EdU-detektionsreagens for at få adgang til DNA'et. Som en konsekvens heraf Click-iT EdU billedbehandlingskit er ikke kun let at bruge, men mere præcist og kompatibelt med cellecyklusanalyse og andre intracellulære eller ekstracellulære mål for virkelig indholdsrige resultater.
De Click-iT Assay kan anvendes på celler i kultur eller in vivo efter EdU-administration ved fodring eller injektionsmetoder. De Click-iT Assay kan bruges med BrdU i dobbeltpulseksperimenter ved at bruge anti-BrdU (klon MoBu-1) antistoffet, som ikke krydsreagerer med EdU. De Click-iT teknologi er kompatibel med immunhistokemiske, immunocytokemiske og fluorescerende farvestoffer, der er fikseringstolerante eller designet til mærkning af fikserede celler.
Celleanalyse, cellecyklus, celleproliferation, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, DNA-replikation og reparation, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Far-red |
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder tilstrækkeligt materiale til 50 18x18 dækglas. Opbevares ved 2 °C til 6 °C, udtørres og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Proliferationsassay |
| Til brug med (udstyr) | Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Celleproliferationskit |
| Farvetype | Alexa Fluor™ 647 |
| Format | Slide(r) |
| Produktlinje | Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes |
| Mængde | 1 kit |
| Vis mere |