Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ EdU celleproliferationskit til billeddannelse, Alexa Fluor™ 555 farvestof
Beskrivelse
Indeholder
Hvert sæt indeholder nok materiale til 50 til 250 reaktioner, afhængigt af reaktionsvolumen (typisk mellem 0,1 og 0,5 ml).
De Click-iT EdU Alexa Fluor 555 Imaging Kit er et overlegent alternativ til traditionelle proliferationsassays, der er optimeret til fluorescensmikroskopi-applikationer. I dette assay er den modificerede thymidinanalog EdU effektivt inkorporeret i nysyntetiseret DNA og fluorescerende mærket med en lys, fotostabil Alexa Fluor farvestof i en hurtig, meget specifik klikreaktion. Denne fluorescerende mærkning af prolifererende celler er nøjagtig og kompatibel med antistofmetoder på grund af den milde klik-protokol. De mest nøjagtige proliferation-detektionsmetoder er baseret på inkorporering og måling af nukleosidanaloger i nysyntetiseret DNA, med bromodeoxyuridin (BrdU) en almindeligt anvendt analog. BrdU-mærket DNA kvantificeres ved hjælp af anti-BrdU-antistoffer efter DNA-denaturering ved hjælp af skrappe metoder (HCl, varme eller enzymer) for at eksponere BrdU-molekylerne. Dette trin er tidskrævende og vanskeligt at udføre konsekvent. Den hårde behandling kan også påvirke prøvens integritet og kvalitet negativt, hvilket gør co-farvning med andre antistoffer udfordrende.
- Enkelt: Virker første gang, hver gang, på kortere tid
- Effektiv: ingen denatureringstrin eller hård behandling påkrævet
- Indholdsrige resultater: bedre bevarelse af cellemorfologi, antigenstruktur og DNA-integritet
- Konsistent: ikke afhængig af variable antistofpartier til påvisning
- Mindre farligt
De Click-iT EdU Alexa Fluor 555 Imaging Kit giver et overlegent alternativ til BrdU-assays til måling af celleproliferation. EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridin) er en nukleosidanalog af thymidin og er inkorporeret i DNA under aktiv DNA-syntese. Med Click-iT EdU, mild fiksering og detergentpermeabilisering er tilstrækkelig for de små molekyle-baserede Click-iT EdU-detektionsreagens for at få adgang til DNA'et. Som en konsekvens heraf Click-iT EdU billedbehandlingskit er ikke kun let at bruge, men mere præcist og kompatibelt med cellecyklusanalyse og andre intracellulære eller ekstracellulære mål for virkelig indholdsrige resultater.
Click-iTassay kan bruges på celler i kultur eller in vivo efter EdU-administration ved fodring eller injektionsmetoder.
Click-iTassay kan bruges med BrdU i dobbeltpulseksperimenter ved at bruge anti-BrdU (klon MoBu-1) antistoffet, som ikke krydsreagerer med EdU.
Click-iT-teknologien er kompatibel med immunhistokemiske, immunocytokemiske og fluorescerende farvestoffer, der er fikseringstolerante eller designet til mærkning af fikserede celler.
Celleanalyse, cellecyklus, celleproliferation, celleproliferation med klikkemi, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, klikkemi, DNA-replikation og reparation, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), mærkningskemi
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Indhold og opbevaring | Hvert kit indeholder nok materiale til 50 til 250 reaktioner, afhængigt af reaktionsvolumen (typisk mellem 0,1 og 0,5 ml). Opbevares ved 2 –6 °C, udtørres og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Proliferationsassay |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | Celleproliferationskit |
| Farvetype | Alexa Fluor™ 555 |
| Format | Slide(r) |
| Produktlinje | Alexa Fluor, Click-iT |
| Mængde | 1 kit |
| Vis mere |