Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 HCS-assay Artikelnummer.: 10656655
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 HCS-assay
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4920986
2 x 96 brønds plader, Hver
Mængde:
10 x 96 brønds plader
2 x 96 brønds plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10656655
Brand: Invitrogen™ C10350
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
The kit contains sufficient material for two 96-well plates.
Til billedbehandlingsapplikationer med højt indhold
De Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS Assay er et overlegent alternativ til traditionelle spredningsassays, der er optimeret til billedbehandlingsapplikationer med højt indhold. I dette assay er den modificerede thymidinanalog EdU effektivt inkorporeret i nysyntetiseret DNA og fluorescerende mærket med en lys, fotostabil Alexa Fluor farvestof i en hurtig, meget specifik klikreaktion. Denne fluorescerende mærkning af prolifererende celler er nøjagtig og kompatibel med antistofmetoder på grund af den milde klik-protokol. Hurtig, meget specifik klikreaktion. De mest nøjagtige proliferation-detektionsmetoder er baseret på inkorporering og måling af nukleosidanaloger i nysyntetiseret DNA, med bromodeoxyuridin (BrdU) en almindeligt anvendt analog. BrdU-mærket DNA kvantificeres ved hjælp af anti-BrdU-antistoffer efter DNA-denaturering ved hjælp af skrappe metoder (HCl, varme eller enzymer) for at eksponere BrdU-molekylerne. Dette trin er tidskrævende og vanskeligt at udføre konsekvent. Den hårde behandling kan også påvirke prøvens integritet og kvalitet negativt, hvilket gør co-farvning med andre antistoffer udfordrende.
  • Enkelt: Virker første gang, hver gang, på kortere tid
  • Effektiv: ingen denatureringstrin eller hård behandling påkrævet
  • Skånsom mod prøver: bedre bevarelse af cellemorfologi, antigenstruktur og DNA-integritet
  • Konsistent: ikke afhængig af variable antistofpartier til påvisning
  • Mindre farligt
Overlegen spredningsmetode
Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS-assay giver et overlegent alternativ til BrdU-assays til måling af celleproliferation. EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridin) er en nukleosidanalog af thymidin og er inkorporeret i DNA under aktiv DNA-syntese. Med Click-iT EdU, mild fiksering og detergentpermeabilisering er tilstrækkelig for de små molekyle-baserede Click-iT EdU-detektionsreagens for at få adgang til DNA'et. Som en konsekvens heraf Click-iT EdU HCS-assay er ikke kun let at bruge, men mere præcist og kompatibelt med cellecyklusanalyse og andre intracellulære eller ekstracellulære mål for virkelig indholdsrige resultater.
  • Click-iTassay kan bruges på celler i kultur eller in vivo efter administration af EdU ved fodring eller injektionsmetoder.
  • Click-iTassay kan bruges med BrdU i dobbeltpulseksperimenter ved at bruge ant-BrdU (klon MoBu-1) antistoffet, som ikke krydsreagerer med EdU.
  • Click-iT-teknologien er kompatibel med immunhistokemiske, immunocytokemiske og fluorescerende farvestoffer, der er fikseringstolerante eller designet til mærkning af faste celler.
Celleanalyse, cellecyklus, celleproliferation, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, DNA-replikation og reparation, højindholdsscreening (HCS)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Non-Toxic
    • Source Reduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Indhold og opbevaring Sættet indeholder tilstrækkeligt materiale til 2 96-brønds plader. Opbevares ved 2 –6 °C, udtørres og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) High-Content Screening (HCS)
Til brug med (udstyr) Instrument til analyse af højt indhold
Produkttype HCS-assay
Farvetype Alexa Fluor™ 488
Emission Synlig
Format 96-brøndsplade
Grønne funktioner Mindre farligt
Produktlinje Alexa Fluor™, Click-iT™ , Molecular Probes™
Mængde 2 x 96 brønds plader
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Vis mere Vis mindre
Manuals
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer2690483 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/06/2023 ArtikelnummerC10350
Partinummer1722978 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/04/2017 ArtikelnummerC10350
Partinummer1827275 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/04/2017 ArtikelnummerC10350
Partinummer2335603 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/08/2021 ArtikelnummerC10350
Partinummer2057444 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/01/2019 ArtikelnummerC10350
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 HCS-assay >