Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ Cellereaktionsbuffersæt
Beskrivelse
Indeholder
1 sæt, der indeholder tilstrækkeligt materiale til 50 reaktioner baseret på et 0,5 ml reaktionsvolumen.
De Click-iT Cell Buffer Kit giver forskere, der har celler mærket med et azid eller alkyn og det tilsvarende klikdetektionsreagens, midlerne til at klikke disse to dele sammen. Hvert kit indeholder tilstrækkeligt materiale til at udføre 50 reaktioner baseret på et 0,5 ml reaktionsvolumen til efterfølgende analyse ved flowcytometri, fluorescensmikroskopi eller high-throughput imaging (HCS).
- Mindre farligt
Celleanalyse, celleproliferation med klikkemi, klikkemi, glycoproteinanalyse med klikkemi, mærkningskemi, metabolisk mærkning og begyndende proteinsyntese med klikkemi
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cellereaktionsbuffersæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | 1 sæt indeholdende tilstrækkeligt materiale til 50 reaktioner baseret på et 0,5 ml reaktionsvolumen. Opbevares ved 2-6 °C. |
| Til brug med (udstyr) | EdU, Click-it™ AHA, Alexa Fluor™ azid, Alexa Fluor™ alkyn, Click-iT™ GlcNAz, Click-iT™ |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Click-iT, Molecular Probes |