Få mere at vide
Invitrogen™ Click-IT™ Biotinproteinanalysedetektionskit
Beskrivelse
De Click-iT Biotin Glycoprotein Detection Kit giver den anden del af en enkel og robust teknik til at identificere og karakterisere glycoproteiner ved Western blot. I trin to, efter inkorporeringen af en aziddel i proteinglycanstrukturer med enten en Click-iT metabolisk mærkningsreagens eller Click-iT Enzymatisk mærkningssystem, de azid-modificerede glycoproteiner detekteres via den kemoselektive ligering eller klikreaktion mellem et azid og en alkyn. Med denne teknik er detektionsfølsomheden i det lave femptomol-område, og biotin-mærkede prøver kan påvises før eller efter at have sonderet western med et primært antistof.
- Mindre farligt
Celleanalyse, klikkemi, glycoproteinanalyse med klikkemi, mærkningskemi, proteingelelektroforese, proteingelfarvning og billeddannelse, proteiner, ekspression, isolering og analyse, westernblotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Biotinproteinanalysedetektionskit |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Detektionsmetode | Biotin-baseret, Fluorescens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Click-iT |
| Etiket eller farvestof | Biotin |
| Mærkningsmål | Proteiner |