Få mere at vide
Invitrogen™ Click-IT™ AHA (L-Azidohomoalanin)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10607173
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10607173
Brand: Invitrogen™ C10102
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Ikke-radioaktiv teknik
Click-iT AHA (L-azidohomoalain) giver et hurtigt, følsomt, ikke-toksisk og vigtigst af alt ikke-radioaktivt alternativ til den traditionelle radioaktive teknik, 35S-methionin til påvisning af begyndende protein. AHA er en aminosyreanalog, der indeholder en meget lille modifikation, specifikt en azido-del, der kan tilføres dyrkede celler og inkorporeres i proteiner under aktiv proteinsyntese. Detektion bruger den kemoselektive ligering eller 'klik'-reaktion mellem et azid og en alkyn, hvor det azido-modificerede protein påvises med en af Click-iT Proteinanalysedetektionskit, der indeholder enten TAMRA , Dapoxyl™ eller biotinalkyn. Detektionsfølsomhed med disse reagenser i 1-D geler og Western blots er i det lave femtomolområde og kompatibel med downstream LC-MS/MS og MALDI MS-analyse eller multiplekset Proteomics™ reagenser til differentielle analyser af nysyntetiserede proteiner sammen med totale glycoproteiner, totale fosfoproteiner eller totalproteiner.
  • Mindre farligt
Celleanalyse, klikkemi, mærkningskemi, metabolisk mærkning og begyndende proteinsyntese med klikkemi, protein- og antistofmærkning, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grønne funktioner Mindre farligt
Produkttype AHA
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C.
Detektionsmetode Biotin-baseret, Fluorescens
Mærkningsmetode Metabolisk mærkning
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Klik-iT , Molecular Probes
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotin, Oregon Green 488, TMR (Tetramethylrhodamin)
Mærkningsmål Proteiner