Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ AHA Alexa Fluor™ 488 Proteinsyntese HCS-assay
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10074833 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2 plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10074833
Brand: Invitrogen™ C10289
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre to plader i et 96-brønds pladeformat.
Ikke-radioaktiv teknik
De Click-iT AHA Alexa Fluor 488 Protein Synthesis HCS Assay giver en hurtig, følsom, ikke-toksisk og ikke-radioaktiv metode til påvisning af begyndende proteinsyntese ved hjælp af fluorescensmikroskopi og billeddannelse med højt indhold. Click-iT AHA er en aminosyreanalog af methionin, der indeholder en azidodel. Svarende til 35S-methionin, Click-iT AHA tilføres dyrkede celler og inkorporeres i proteiner under aktiv proteinsyntese. Påvisning af den inkorporerede aminsyre anvender en kemoselektiv ligering eller 'klik'-reaktion mellem et azid og en alkyn, hvor det azido-modificerede protein påvises med det grønne fluorescerende Alexa Fluor 488 alkyn. De Click-iT AHA Alexa Fluor 488 Protein Synthesis HCS Assay er blevet testet med succes i A549- og U-2 OS-celler med en række forskellige reagenser, der hæmmer proteinsyntesen, herunder cycloheximid, anisomycin og puromycin i både dosisrespons og Min/Max-format.
  • Mindre farligt
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed og cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning og funktion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå, Grøn
Indhold og opbevaring Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre 2 plader i et 96-brønds pladeformat.
  • Opbevar kl≤ -20 °C, tørre ud og beskyt mod lys.
  • Detektionsmetode fluorescens
    Til brug med (applikation) High-Content Screening (HCS)
    Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold
    Produkttype HCS-assay
    Farvetype Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33258
    Format 96-brøndsplade
    Grønne funktioner Mindre farligt
    Produktlinje Alexa Fluor, Click-iT , Molecular Probes
    Mængde 2 plader