Få mere at vide
Invitrogen™ CholEsteryl 4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza- s -Indacene-3-Dodecanoat (CholEsteryl BODIPY™ FL C 12 )
Artikelnummer. 10593803
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10593803 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10593803 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C3927MP
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kan bruges som generel ikke-udskiftelig membranmarkør
Kolesterylestere består af en fedtsyre esterificeret til 3β -hydroxylgruppe af kolesterol. Disse meget upolære arter er de dominerende lipidkomponenter i ateroskleroseplak og lipoporoteinkerner med lav og høj tæthed (LDL og HDL). Den grønne fluorescerende BODIPY™ FL C 12- cholesterylester kan anvendes som sporstof for kolesteroltransport og receptormedieret endocytose af lipoproteiner ved fluorescensmikroskopi.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Opdagelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesterol Analogs
Mængde 1 mg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY