Få mere at vide
Invitrogen™ CholEsteryl 4,4-Difluoro-5-(4-Methoxyphenyl)-4-Bora-3a,4a-Diaza- s -Indacene-3-Undecanoat (CholEsteryl) BODIPY™ 542/563 C 11 )
Artikelnummer. 10124102
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 10124102
Brand: Invitrogen™ C12680
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Orange-rød fluorescerende kolesterylester kan bruges som sporstof for kolesteroltransport og rand som generel ikke-udskiftelig membranmarkør
Kolesterylestere består af en fedtsyre esterificeret til 3β -hydroxylgruppe af kolesterol. Disse meget upolære arter er de dominerende lipidkomponenter i ateroskleroseplak og lipoporoteinkerner med lav og høj tæthed (LDL og HDL).
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Opdagelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholesterol Analogs
Mængde 1 mg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje BODIPY