Få mere at vide
Invitrogen™ CellTracker™ Fluorescerende sonder
Artikelnummer. 11504267
Skift visning
Mængde:
1 mg
20 x 15μ g
20 x 50 μg
5 mg
5 x 0,1 mg
Farvetype:
CellTracker™ Rød CMTPX
CellTracker™ blå CMAC
CellTracker™ blå CMF2HC
CellTracker™ blå CMHC
CellTracker™ grøn BODIPY™
CellTracker™ grøn CMFDA
CellTracker™ mørkerød
CellTracker™ orange CMRA
CellTracker™ orange CMTMR
CellTracker™ violet BMQC
Pakningsstørrelse:
1000µg
1mg
300µg
500µg
5mg
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Farvetype Pakningsstørrelse
11504267 20 x 50 μg CellTracker™ orange CMRA 1000µg
11564237 5 mg CellTracker™ blå CMAC 5mg
11574237 5 mg CellTracker™ blå CMHC 5mg
11584217 5 mg CellTracker™ blå CMF2HC 5mg
15352644 20 x 15μ g CellTracker™ mørkerød 300µg
11570166 20 x 50 μg CellTracker™ grøn CMFDA 1000µg
10644013 1 mg CellTracker™ grøn CMFDA 1mg
11554237 5 mg CellTracker™ grøn BODIPY™ 5mg
10082742 1 mg CellTracker™ orange CMTMR 1mg
11514267 20 x 50 μg CellTracker™ Rød CMTPX 1000µg
10724274 5 x 0,1 mg CellTracker™ violet BMQC 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11504267 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C34551
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
CellTracker™ er et fluorescerende farvestof velegnet til overvågning af cellebevægelser eller lokalisering. Når farvestoffet er kommet ind i cellerne, bevares farvestoffet godt, hvilket giver mulighed for multigenerationel sporing af cellulære bevægelser.
Cellebevægelses- og lokaliseringsundersøgelser kræver specialiserede sonder, der er ikke-toksiske for levende celler og velholdte, hvilket giver mulighed for multigenerationel sporing. CellTracker-fluorescerende sonder fås i en række fluorescerende farver, der passer til instrumentlasere og filtre og til samfarvning med antistoffer eller andre celleanalysesonder. Disse farvestoffer er fremragende værktøjer til at overvåge cellebevægelser, placering, spredning, migration, kemotaksi og invasion.
Funktionerne ved CellTracker-farvestofferne omfatter:
  • Let at bruge —fjerne dyrkningsmedier, tilsæt farvestof, inkuber 15-45 minutter, og billedceller
  • Fremragende retention —af fluorescerende signaler i>72 timer (typisk tre til seks generationer)
  • Ideelle sporingsfarvestoffer —overvåger cellebevægelser, placering, spredning, migration, kemotaksi og invasion
  • Lav —cytotoksicitet påvirker ikke levedygtighed eller proliferation
  • Celle alsidighed– arbejder med celler i suspension og adhærente celler
CellTracker-fluorescerende sonder er designet til at passere frit gennem cellemembraner, men når de først er inde i cellen, omdannes de til celleimpermeante reaktionsprodukter. CellTracker-fluorescerende sonder (undtagen CellTracker mørkerød) indeholder en chlormethyl- eller brommethylgruppe, der reagerer med thiolgrupper ved hjælp af en glutathion S-transferase-–medieret reaktion. I de fleste celler er glutathionniveauet højt (op til 10 mM), og glutathiontransferase er allestedsnærværende. CellTracker mørkerød-sonden indeholder en succinimidylester-reaktiv gruppe, som reagerer med amingrupper på proteiner.
Efter konvertering til uigennemtrængelige versioner bevares CellTracker-fluorescerende sonder godt i levende celler gennem flere generationer. Sonderne overføres til datterceller, men overføres ikke til tilstødende celler i en population. Celler, der er fyldt med CellTracker-fluorescerende sonder, viser fluorescens i mindst 72 timer og har ideelle egenskaber som sporingsfarvestof—– de er stabile, ugiftige ved arbejdskoncentrationer, holdes godt fast i cellerne og er stærkt fluorescerende ved fysiologisk pH. Derudover findes der flere CellTracker-fluorescerende sonder med forskellige excitations- og emissionsspektre, som giver mulighed for multiplexing i fluorescensbilleder. CellTracker-farvestofferne bibeholdes med fiksering og permeabilisering, hvilket muliggør deres anvendelse med antistoffer til fluorescensimmunfarvning.
Spektrale egenskaber for de fluorescerende CellTracker-sonder:
  • CellTracker blå CMAC —353/466 nm
  • CellTracker blå CMF2HC —371/464 nm
  • CellTracker blå CMHC —372/470 nm
  • CellTracker violet BMQC —415/516 nm
  • CellTracker grøn CMFDA —492/517 nm
  • CellTracker grøn BODIPY™ —522/529 nm
  • CellTracker orange CMTMR —541/565 nm
  • CellTracker orange CMR —548/576 nm
  • CellTracker rød CMTPX —577/602 nm
  • CellTracker mørkerød —630/660 nm
Fluorescerende CellTracker-reagenser omfatter de blå-fluorescerende chlormethylderivater af amino-, hydroxy- og difluorhydroxycoumarin (CMAC, CMHC og CMF2HC), de grønt-fluorescerende chlormethylderivater af fluoresceindiacetat (CMFDA) og en BODIPY™ farvestof, den orange-fluorescerende CMTMR og CMRA, og den rød-fluorescerende CMTPX. CellTracker Blå CMAC, CMHC og CMF2HC, CellTracker Violet, det violet-fluorescerende bromethylderivat af kumarin (BMQC), CellTracker grøn BODIPY™, CellTracker orange CMTMR og CellTracker rød CMTPX kræver ikke enzymatisk spaltning for at aktivere deres fluorescens, hvorimod den grønne CMFDA og den orange CMRA kræver enzymatisk spaltning. De uigennemtrængelige reaktionsprodukter af chlormethyl- eller bromethylcoumarinerne har fremragende retention, stærk fluorescens og relativt ensartet cytoplasmatisk farvning, hvilket gør disse derivater potentielt nyttige til at korrigere bevægelsesartefakter i billeddannelsen. CMFDA er farveløs og ikke-fluorescerende, indtil cytosoliske esteraser spalter acetaterne fra og frigiver et stærkt fluorescerende produkt.
Ud over den klare fluorescens og den fremragende retention bidrager CellTracker-fluorescerende sonder ikke til cytotoksicitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 548 nm
Farvetype CellTracker™ orange CMRA
Mængde 20 x 50 μg
Oversigt CellTracker™ orange CMRA farvestof, 20 x 50μ g
Emission 576 nm
Form Tørt pulver
Produktlinje CellTracker
Reagenstype Cellesporingsforbindelser, reagenser til mærkning af celler
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer
Produkttype Farve
Subcellulær lokalisering Cytoplasma