Få mere at vide
Invitrogen™ CellTracker™ CM-DiI farvestof
Artikelnummer. p-4922789
Mængde:
1mg
20 x 50 μg
Pakningsstørrelse:
1000µg
1mg
Artikelnummer. 11560166
Brand: Invitrogen™ C7000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et rødt fluorescerende farvestof velegnet til overvågning af cellebevægelser eller placering
  • Efter indlæsning i celler bevares farvestoffet godt, hvilket giver mulighed for multigenerationel sporing af cellulære bevægelser
  • Røde excitations-/emissionsspektre (553/570nm maxima) er optimale til multipleksing med grønne fluorescerende farvestoffer og proteiner
  • Fluorescerende signal retention af> 72 timer (typisk tre til seks generationer)
  • Lav —cytotoksicitet påvirker ikke levedygtighed eller proliferation
  • Forbedret vandopløselighed sammenlignet med DiI
  • Designet til frit at passere gennem cellemembraner ind i celler, hvor det omdannes til cellegennemtrængelige reaktionsprodukter
  • Disse farvestoffer overføres til datterceller, men ikke tilstødende celler i populationen
  • Stabil, ugiftig ved arbejdskoncentrationer, godt fastholdt i celler og klart fluorescerende ved fysiologisk pH
Celleanalyse, Cellesporing og -sporing, Generel Cellesporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde ⁄553 570
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 20 x 50 μg
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje CellTracker
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Farve
Subcellulær lokalisering Cellemembraner, Lipider