Få mere at vide
Invitrogen™ CellROX™ Reagent Variety Pack, til detektion af oxidativ stress
Artikelnummer. 12887552
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12887552 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 12887552 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10448
 Begrænset vare
På lager
Til detektion af oxidativ stress
De CellROX Variety Pack indeholder et hætteglas (50 μL) hver af CellROXGreen Reagent, CellROXOrange Reagent og CellROXDeep Red Reagent. Disse reagenser er nye fluorogene prober til måling af cellulært oxidativt stress i levende celler. Disse cellegennemtrængende farvestoffer udviser lys fluorescens ved oxidation af reaktive oxygenarter (ROS).
  • Optimeret til påvisning af oxidativt stress i levende celler og kan tilsættes direkte til serumholdige vækstmedier
  • Leveres som stabile, brugsklare DMSO-løsninger med enkle protokoller, kompatible med standard arbejdsgange i fluorescensmikroskopi
  • Kompatibel med en række forskellige detektionsplatforme, herunder traditionel fluorescensmikroskopi, high content screening (HCS) og flowcytometri
  • Oxidativt stress skyldes en ubalance mellem produktion af reaktive oxygenarter (ROS) og cellers evne til at opfange dem
  • ROS spiller en vigtig rolle i udviklingen af flere sygdomme, herunder inflammation, åreforkalkning, aldring og aldersrelaterede degenerative lidelser
  • Form: Frosset
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, flowcytometri, flowcytometri-levedygtighed og cytotoksicitetsassays, flowcytometri af cellulære processer, højindholdsscreening (HCS), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, nitrooxidreaktivt oxidativ stress, nitro-oxidativ stress,
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange, Far-Rød, Grøn
Format Frosset
Mængde 1 sæt