Få mere at vide
Invitrogen™ CellROX™ Orange reagens, til detektion af oxidativ stress
Artikelnummer. 12807322
Skift visning
Mængde:
5 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
50µL
Artikelnummer. Mængde unitSize
12807322 5 x 50μ L 50µL
1 options
Artikelnummer. 12807322 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10443
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Fem engangshætteglas med nok total reagens til fem 96-brønds plader eller 100 dækglas
CellROX™ Orange Reagent er en ny fluorogen probe til måling af oxidativ stress i levende celler. Dette cellegennemtrængelige farvestof er ikke-fluorescerende, mens det er i reduceret tilstand og udviser lys orange fluorescens ved oxidation af reaktive oxygenarter (ROS), med absorptions-/emissionsmaksima på∼ 545/565 nm.
CellROX™ Orange Reagent er en ny fluorogen probe til måling af oxidativ stress i levende celler. Dette cellegennemtrængelige farvestof er ikke-fluorescerende, mens det er i reduceret tilstand og udviser lys orange fluorescens ved oxidation af reaktive oxygenarter (ROS), med absorptions-/emissionsmaksima på∼ 545/565 nm. Selvom dette reagens ikke er formaldehyd-fikserbart, kan det multiplekses med andre levende cellekompatible prober såsom GFP, CellEvent™ Caspase 3/7 grønt reagens, Image-iT™ DEAD Green , grøn og dyb rød MitoTracker™ farvestoffer, og NucBlue™ reagens.
CellROX™ Orange Reagent er kompatibel med forskellige platforme, såsom traditionel fluorescensmikroskopi, high content screening (HCS) og flowcytometer. Dette reagens er også kompatibelt med Tali™ Billedbaseret cytometer.
Desuden CellROX™ Orange reagens er:
•Kompatibel med andre levende celleprober, inklusive GFP, og kan tilsættes direkte til serumholdige vækstmedier
• Leveres som en stabil, brugsklar DMSO-løsning med en simpel protokol, der er kompatibel med standard arbejdsgange i fluorescensmikroskopi
• Leveres som fem hætteglas til engangsbrug, der indeholder nok totalt reagens til fem 96-brønds plader eller 100
dækglas Oxidativt stress skyldes en ubalance mellem produktionen af reaktive oxygenarter (ROS) og cellernes evne til at rense dem. ROS spiller en vigtig rolle i udviklingen af flere sygdomme, herunder inflammation, åreforkalkning, aldring og aldersrelaterede degenerative lidelser.
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Format Frosset
Mængde 5 x 50μ L
Indhold og opbevaring Opbevar kl≤– 20 °C. Beskyt mod lys og udtørre.
Til brug med (udstyr) Billedbehandling, HCS, Cytometer
Koncentration 2,5 mM stabiliseret opløsning i DMSO
Detektionsmetode Live Cell Imaging
Excitation/Emission 545/565 nm
Indikator Oxidativ stress
Produktlinje CellROX