Få mere at vide
Invitrogen™ CellROX™ Grønt reagens, til detektion af oxidativ stress
Artikelnummer. 12648335
Skift visning
Mængde:
5 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
250µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12648335 5 x 50μ L 250µL
1 options
Artikelnummer. 12648335 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10444
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4885.00 DKK
    4347.65 DKK / 250µL
    Spare 537.35 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Fem engangshætteglas med nok total reagens til fem 96-brønds plader eller 100 dækglas
Ny fluorogen sonde til måling af oxidativ stress i levende celler
Cellegennemtrængende farvestof er svagt fluorescerende, mens det er i reduceret tilstand og udviser lysegrøn fotostabil fluorescens ved oxidation af reaktive oxygenarter (ROS) og efterfølgende binding til DNA, med absorptions-/emissionsmaksima på∽ 485/520 nm. Dette reagens kan være formaldehydfikseret, og dets signal overlever vaskemiddelbehandling, hvilket gør det multiplekserbart med andre kompatible farvestoffer og antistoffer.CellROXGreen Reagent er kompatibel med forskellige platforme, såsom traditionel fluorescensmikroskopi, screening med højt indhold (HCS), flowcytometer og mikropladebaseret gennemstrømnings-brønd (HTS) instrumenter som f.eks. FLoid , Tali , og Attune-instrumenter.
  • Kompatibel med andre levende cellefarvestoffer, antistoffer og i celler, der udtrykker RFP
  • Leveres som en stabil, brugsklar DMSO-løsning med simpel no-wash protokol, der er kompatibel med standard arbejdsgange i fluorescensmikroskopi
  • Oxidativt stress skyldes en ubalance mellem produktion af ROS og cellers evne til at opfange dem
  • ROS spiller en vigtig rolle i udviklingen af flere sygdomme, herunder inflammation, åreforkalkning, aldring og aldersrelaterede degenerative lidelser
  • Form: Frosset
  • Excitationsklasse: Synlig
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, flowcytometri, flowcytometri-levedygtighed og cytotoksicitetsassays, flowcytometri af cellulære processer, højindholdsscreening (HCS), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, nitrooxidreaktivt oxidativ stress, nitro-oxidativ stress,
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Format Frosset
Mængde 5 x 50μ L
Indhold og opbevaring Opbevar kl≤– 20 °C. Beskyt mod lys og udtørre.
Til brug med (udstyr) Billedbehandling, HCS, Cytometer
Koncentration 2,5 mM stabiliseret opløsning i DMSO
Detektionsmetode Live Cell Imaging
Excitation/Emission 485/520 nm
Indikator Oxidativ stress
Produktlinje CellROX