Få mere at vide
Invitrogen™ CellROX™ Dybrød reagens, til detektion af oxidativ stress
Artikelnummer. 12013765
Skift visning
Mængde:
5 x 50μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Mængde unitSize
12013765 5 x 50μ L Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12013765 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10422
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
5 x 50μ L, 2,5 mM stabiliseret opløsning i DMSO
CellROX™ Deep Red Reagent er en ny fluorogen probe til måling af cellulært oxidativt stress i både levende og fikseret cellebilleddannelse, med absorptions-/emissionsmaksima ved∼ 644/665 nm.
CellROX™ Deep Red Reagent er en ny fluorogen probe til måling af cellulært oxidativt stress i både levende og fikseret cellebilleddannelse, med absorptions-/emissionsmaksima ved∼ 644/665 nm. Det cellegennemtrængende farvestof er ikke-fluorescerende, mens det er i reduceret tilstand, og udviser lys fluorescens ved oxidation af reaktive oxygenarter (ROS).
Funktioner af CellROX™ Dyb rød reagens:
• Optimeret sonde til påvisning af oxidativt stress i celler
• Simpel protokol, der kan bruges med andre levende cellefarvestoffer og GFP
• Kompatibel med både levende celle fluorescens-billeddannelse og formaldehyd-baserede
fikseringsmetoder Substratspecifikationer
De CellROX™ Deep Red reagens er et nyt cellegennemtrængende farvestof med absorptions-/emissionsmaksima på∼ 644/665 nm. CellROX™ Dybrød reagens er ikke-fluorescerende i reduceret tilstand og bliver fluorescerende ved oxidation af reaktive oxygenarter med emissionsmaksima∼ 665 nm, der kan måles ved hjælp af fluorescerende billeddannelse, billeddannelse med højt indhold, fluorescerende pladelæsere eller flowcytometri.
Oxidativ Stress Detektion med CellROX™ Dyb rød reagens
Oxidativt stress skyldes en ubalance mellem produktionen af reaktive oxygenarter (ROS) og cellernes evne til at opfange dem. ROS spiller en vigtig rolle i udviklingen af flere sygdomme, herunder inflammation, åreforkalkning, aldring og aldersrelaterede degenerative lidelser. CellROX™ Deep Red Reagent kan detektere det oxidative stress i celler ved at reagere med ROS for at blive klart fluorescerende.
Enkel, robust protokol
Protokollen til at bruge dette reagens er enkel, og det lyse dybrøde fluorescenssignal er kompatibelt med andre levende cellefarvestoffer og GFP, hvilket gør det nyttigt i multiplekse fluorescensassays til at måle en række cellulære fænomener, herunder parametre relateret til cytotoksicitet og celledød (Figur 4 nedenfor). Ydermere, i modsætning til mange andre ROS-sensorer, såsom H2DCFDA, signalet fra CellROX™ Deep Red bibeholdes efter formaldehydfiksering for fleksibilitet med analysen og forbedrede arbejdsgange sammenlignet med dem, der er baseret på klassiske farvestoffer til ROS-detektion.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørkerød
Format Væske
Mængde 5 x 50μ L
Indhold og opbevaring Opbevar kl≤– 20 °C. Beskyt mod lys og udtørre.
Til brug med (udstyr) Billedbehandling, HCS, Cytometer
Koncentration 2,5 mM stabiliseret opløsning i DMSO
Detektionsmetode Live Cell Imaging
Excitation/Emission 644/665 nm
Indikator Oxidativ stress
Produktlinje CellROX