Få mere at vide
Invitrogen™ CellLight™ Sene endosomer-RFP, BacMam 2.0
Artikelnummer. 11682149
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 11682149
Brand: Invitrogen™ C10589
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver nem måde at mærke sene endosomer med rødt fluorescerende protein i levende celler
Denne brugsklare konstruktion transficeres ind i celler ved hjælp af BacMam 2.0-teknologi, hvor den udtrykker RFP fusioneret til Rab7a. Du kan observere sene endosomer-RFP-adfærd i levende celler uafhængigt af organel-pH og mærke med flere sporings- eller sporingsfarvestoffer til billede af dynamiske cellulære processer.
Celler, der udtrykker CellLight konstruktioner kan også fikseres med formaldehyd til multiplekset billeddannelse ved anvendelse af immuncytokemiske teknikker.
BacMam teknologi
CellLight Late Endosomes-RFP, BacMam 2.0, er en fusionskonstruktion af Rab7a og TagRFP, der giver nøjagtig og specifik målretning til cellulære Late Endosomes-RFP. Denne fusionskonstruktion er pakket i insektvirus baculovirus, som ikke replikerer i humane celler og er udpeget som sikker at bruge med biosikkerhedsniveau (BSL) 1 i de fleste laboratorier. BacMam-teknologi sikrer, at de fleste pattedyrcelletyper transduceres/transficeres med høj effektivitet og minimal toksicitet. Denne forbigående transfektion kan detekteres efter inkubation natten over i op til fem dage, der —er tilstrækkelig tid til at udføre de fleste dynamiske cellulære analyser. Som enhver transfektions-/transduktionsteknik transficerer/transducerer BacMam-metoden ikke alle celler med samme effektivitet, hvilket gør den dårligt egnet til cellulære populationsundersøgelser eller automatiseret billeddannelse/tælling. CellLight reagenser er ideelle til eksperimenter, hvor cellulær eller subcellulær co-lokalisering er påkrævet, eller til cellulære funktionsundersøgelser, der kræver særlig opløsning.
  • Hurtigt og bekvemt: blot tilføje CellLight reagens til celler, inkuber natten over, og —billede eller opbevar frosne, analyseklare celler til senere brug
  • Meget effektiv: op til 90 % transduktion af en lang række pattedyrcellelinjer, herunder primære celler, stamceller og neuroner
  • Fleksibel: co-transducer mere end ét BacMam-reagens til multipleksforsøg eller co-lokaliseringsundersøgelser; kontrollere ekspressionsniveauer nøje ved blot at variere dosis
  • Mindre giftig: CellLight reagenser er ikke-replikerende i pattedyrsceller og er velegnede til biosikkerhedsniveau (BSL) 1-håndtering
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, cellulær billeddannelse, endosomer, immunfluorescens (IF), organelsporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød-orange
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 6 °C, beskyttet mod lys. Må ikke fryses.
Farvetype RFP (TagRFP)
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Flowcytometer
Mængde 1 ml
Detektionsmetode Fluorescens
Emission Synlig
Form Væske
Produktlinje Celllight , Molecular Probes
Forsendelsestilstand Våd is
Målfunktion Endocytose
Teknik Fluorescensintensitet
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Endosommærke
Subcellulær lokalisering Endosomer