Få mere at vide
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Grøn ReadyProbes™ Reagens
Artikelnummer. 13599180
Skift visning
Mængde:
1,75 ml sæt
Pakningsstørrelse:
1.75ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13599180 1,75 ml sæt 1.75ml
1 options
Artikelnummer. 13599180 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. R37111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2485.00 DKK
    2286.65 DKK / 1.75ml
    Spare 198.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
1 x 1,75 ml dråbeflasker
Fluorogen indikator uden vask til anvendelse med levende og faste celler
Aktivering af caspase-3 er en tidlig indikator for apoptose.
  • Tillader hurtig og følsom påvisning af celler bestemt til celledød
  • Formuleret som stuetemperaturstabil opløsning og leveres i praktisk dråbeflaske: spids og dryp 2 dråber/ml for at farve celler
  • Optimeret caspase-3/7 substrat til apoptoseanalyse
  • Enkel og hurtig protokol uden vask hjælper med at bevare sarte apoptotiske celler
  • Kompatibel med både levende celle fluorescensbilleddannelse og formaldehyd-baserede fikseringsmetoder
  • Klar til brug flydende formulering: ingen grund til at fortynde, veje eller pipettere
  • Fire aminosyre peptid (DEVD) konjugeret til et nukleinsyrebindende farvestof, der er ikke-fluorescerende, når det ikke er bundet til DNA: Caspase-3/7 Green-reagenset er i sig selv ikke-fluorescerende, da DEVD-peptid hæmmer binding af farvestof til DNA
  • Ved aktivering af caspase-3/7 i apoptotiske celler spaltes DEVD-peptidet, og frit farvestof kan binde DNA, hvilket genererer lysegrøn fluorescens
  • Apoptotiske celler med aktiveret caspase-3/7 vil have lyse grønne kerner, mens celler uden aktiveret caspase 3/7 vil vise minimal fluorescens
  • Fluorescerende signal overlever fiksering og permeabilisering, hvilket muliggør end-point assays og immuncytokemi-baserede metoder
  • Optimering kan være nødvendig for nogle celletyper, forhold og applikationer: I sådanne tilfælde skal du blot tilføje flere eller færre dråber, indtil optimal farvningsintensitet opnås
  • Hvis det ønskes, kombineres med rød eller langt rød nuklear farve for det samlede celletal
  • Spændt med maksimum ved 502nm og har emissionsmaksimum ved 530nm
  • Det detekteres gennem standard GFP- og FITC-filtre
Apoptose, apoptoserelaterede faktorer, kaspaseaktivering, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, højindholdsscreening (HCS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1,75 ml sæt
Format Dropper flaske
Produkttype Caspase 3/7 reagens
Indhold og opbevaring 1x 1,75 mL dråbeflasker Opbevares
kl≤ 25 °C.
Kompatible celler Pattedyrsceller
Excitation/Emission 502/530
Farve Grøn
Produktlinje CellEvent, ReadyProbes
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Cellebilleddannelse
Til brug med (udstyr) Konfokalt mikroskop, Floid™ Cellebilleddannelsessystem, fluorescensmikroskop, flowcytometer, Floid™ Celle billeddannelsessystem
Etikettype Andre etiketter eller farvestoffer