Få mere at vide
Invitrogen™ Detektionssæt til cellekulturkontamination
Artikelnummer. 10114522
Skift visning
Mængde:
200 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10114522 200 analyser Hver
1 options
Artikelnummer. 10114522 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C7028
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Detekterer og identificerer forurenende stoffer
Cell Culture Contamination Detection Kit er en enkel og effektiv procedure til screening af vævskulturer for kontaminering med mikroorganismer. Sættet registrerer ikke kun forurenende stoffer, men det identificerer også forureningstypen. Tre fluorescerende farvestoffer pletter tydeligt gær (og andre svampe), gram-positive og gram-negative bakterier ved præparation af objektglas.
Bioproduktion, celleanalyse, cellekultur, cellesporing og sporing, klinisk, kontaminant- og urenheds-QC-testning, diagnostik af infektionssygdomme, pattedyrcellekultur, mikrobiel sporing, molekylær diagnostik, mycoplasma-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode Fluorescens
Form Væske
Produkttype Detektion af cellekulturkontamination
Til brug med Fluorescensmikroskop
Mængde 200 analyser